Documentos Principais
750786
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-hydroxybenzothiazole
95%
Sinônimo(s):
2-Amino-6-benzothiazolol, 6-Hydroxy-2-aminobenzothiazole, 6-Hydroxybenzothiazol-2-amine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 228,00
R$ 228,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 228,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
166.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 228,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
243-250 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc2ccc(O)cc2s1
InChI
1S/C7H6N2OS/c8-7-9-5-2-1-4(10)3-6(5)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
chave InChI
VLNVTNUTGNBNBY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)