Documentos Principais
50893
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
[BMPYR][DCA]
Selecione um tamanho
50 G
R$ 6.298,00
R$ 6.298,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 6.298,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20N4
Número CAS:
Peso molecular:
208.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 6.298,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.0% (T)
Impurezas
≤0.5% water
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
N#C[N-]C#N.CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.C2N3/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1-5-2-4/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
LBHLGZNUPKUZJC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide is a hypergolic[1], air- and water-stable[2] pyrrolidinium-based ionic liquid.[3] It shows a wide potential range, making it a promising candidate in electrochemical applications.[4] [BMPYR][DCA] also has high extraction capacity for dibenzothiophene from liquid fuels.[5]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thermophysical properties of the pure ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide and its binary mixtures with alcohols
Gonza?lez, Emilio J., Begon?a Gonza?lez, and Euge?nia A. Macedo
Journal of Chemical and Engineering Data, 58.6, 1440-1448 (2013)
Pyrrolidinium-based ionic liquids. 1-Butyl-1-methyl pyrrolidinium dicyanoamide: thermochemical measurement, mass spectrometry, and ab initio calculations.
Emel'yanenko VN, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 112(37), 11734-11742 (2008)
Electrodeposition of gold thin films from 1-butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide Au 3+ solutions
De Sa, A. I., et al.
Thin Solid Films, 519.19, 6278-6283 (2011)
Electrodeposition of germanium from the ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
Wu, Minxian, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 15.14, 4955-4964 (2013)
Voltammetric Study and Electrodeposition of Ni (II)/Fe (II) in the Ionic Liquid 1-Butyl-1-Methylpyrrolidinium Dicyanamide
Lo, Nai-Chang, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 163.2, D9-D16 (2016)