712256
5-Azidopentanoic acid
≥97.0%
Sinônimo(s):
5-Azidovalerianic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
97.0-103.0% (calc. on dry substance, T)
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in USA
perda
≤10% loss on drying
grupo funcional
azide
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C5H9N3O2/c6-8-7-4-2-1-3-5(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
chave InChI
SBZDIRMBQJDCLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Chitosan-poly(ethylene glycol) hydrogels by azide–alkyne click chemistry.
- 5-iodo-1,2,3-triazole containing macrocycles.
- Bivalent quinine dimers intervening triazole ring used as inhibitors of P-glycoprotein (P-gp) mediated cellular efflux.
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Self-react. C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?