Documentos
711020
Sigma-Aldrich
Cytidine-13C9 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
CTP-13C9 disodium salt solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C9H14N3Na2O14P3
Peso molecular:
536.05
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Ensaio
≥95% (CP)
forma
solution
concentração
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+9
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[13C]([13CH]=[13CH]N1[13C@H](O[13C@@H]2[13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)[13C@H](O)[13C@@H]2O)=N[13C]1=O
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Outras notas
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3