710806
18-Hydroxycorticosterone
97% (CP)
Sinônimo(s):
4-Pregnene-11β,18,21-triol-3,20-dione
Selecione um tamanho
Ensaio
97% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(CO)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H30O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,14-17,19,22-23,25H,2-7,9-11H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
chave InChI
HFSXHZZDNDGLQN-ZVIOFETBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?