Documentos Principais
710539
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)nickel
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H22Ni
Número CAS:
Peso molecular:
273.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
densidade
1.129 g/mL at 25 °C
1.15 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.Ni/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h2*3-7H,1-2H3;
chave InChI
OIYDMFLWYJTIRX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Phosphine ligand for cross coupling
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)