692352
Magnesium bis(hexamethyldisilazide)
97%
Sinônimo(s):
Bis(hexamethyldisilazido)magnesium, Mg(HMDS)2
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
121-124 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N([Mg]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Mg/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
chave InChI
WYPTZCBYSQFOQS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges