Documentos
710032
Sigma-Aldrich
Cyclohexylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H18BNO4
Número CAS:
Peso molecular:
239.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
210-215 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCCCC2
InChI
1S/C11H18BNO4/c1-13-7-10(14)16-12(17-11(15)8-13)9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
SLUNFPHQHGXTCG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2