Documentos Principais
709492
Sigma-Aldrich
(1S,4S,8S)-5-Benzyl-2-isobutyl-8-methoxy-1,8-dimethylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene
97%
Sinônimo(s):
(1S,4S,8S) Carreira DOLEFIN Ligand, (1S,4S,8S)--5-Benzyl-8-methoxy-1,8-dimethyl-2-(2′-methylpropyl)-bicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene, (1S,4S,8S)-5-Benzyl-2-isobutyl-8-methoxy-1,8-dimethyl-2-bicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.159,00
R$ 2.159,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.159,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H30O
Número CAS:
Peso molecular:
310.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.06
R$ 2.159,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]/D −84±5°, c = 0.5 in chloroform
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n20/D 1.522
grupo funcional
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@]1(C)C[C@@]2(C)C=C(Cc3ccccc3)[C@@H]1C=C2CC(C)C
InChI
1S/C22H30O/c1-16(2)11-19-13-20-18(12-17-9-7-6-8-10-17)14-21(19,3)15-22(20,4)23-5/h6-10,13-14,16,20H,11-12,15H2,1-5H3/t20-,21+,22-/m0/s1
chave InChI
ACWLDJOHMGJACE-BDTNDASRSA-N
Descrição geral
(1S,4S,8S)-5-Benzyl-2-isobutyl-8-methoxy-1,8-dimethylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene, an enantiopure diene ligand developed by Carreira, is most commonly used in asymmetric catalysis. It is generally prepared from commercially available (R)-carvone.[1]
Aplicação
(1S,4S,8S)-5-Benzyl-2-isobutyl-8-methoxy-1,8-dimethylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene is mainly useful for the stereoselective synthesis of diarylmethine stereogenic centers.[2]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rhodium-catalyzed enantioselective conjugate addition of organoboronic acids to alpha, beta-unsaturated sulfones
Mauleon P and Carretero JC
Organic Letters, 6(18), 3195-3198 (2004)
(1S,4S,8S)?8?Methoxy?1,8?dimethyl?2?(2?methylpropyl)?5?(phenylmethyl)bicyclo[2.2.2]octa?2,5?diene
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2011)
Conteúdo relacionado
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.