Documentos
709166
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N2O2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
O.OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2.H2O/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);1H2
chave InChI
YQHUUYLPOCNBKD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3