Documentos Principais
708828
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10BNO4S
Número CAS:
Peso molecular:
239.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
powder
pf
189-194 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccs2
InChI
1S/C9H10BNO4S/c1-11-5-8(12)14-10(15-9(13)6-11)7-3-2-4-16-7/h2-4H,5-6H2,1H3
chave InChI
WWELVLHUROSDIA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)