478075
2-Bromo-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
202-207 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C=O)c(Br)c1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
chave InChI
QPDFBPIHEDAUKK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde semicarbazone (HMBS)[2]
- 2-cyclopentyl-7-methoxy-1-benzofuran-4-carbaldehyde
- 3-(benzyloxy)-2-bromo-4-methoxybenzaldehyde[3]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?