346942
4-Bromo-3,5-dimethylphenyl N-methylcarbamate
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
114-116 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=O)Oc1cc(C)c(Br)c(C)c1
InChI
1S/C10H12BrNO2/c1-6-4-8(14-10(13)12-3)5-7(2)9(6)11/h4-5H,1-3H3,(H,12,13)
chave InChI
ZOZFMTULOYRWEL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- for the quantification of carbamate pesticides in water samples using solid phase microextraction combined with gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry
- during the LC-MS-MS analysis of N-methyl carbamate pesticide residues in vegetables and grains
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3