Documentos Principais
708399
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-(4-bromophenyl)isoxazole
97%
Sinônimo(s):
4-(4-Bromophenyl)-isoxazole-5-yl amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
239.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
143-147 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Nc1oncc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,11H2
chave InChI
DHBUAOKIJSWCEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)