Documentos Principais
707708
Sigma-Aldrich
5-Hexen-2-yn-1-ol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O
Número CAS:
Peso molecular:
96.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.478
densidade
0.926 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCC#CCC=C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3,6H2
chave InChI
KSOMTIQGBYHOJM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
170.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
76.7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)