Documentos
707619
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13C6H5BrO
Número CAS:
Peso molecular:
190.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
liquid
pb
230 °C
pf
16-19 °C
densidade
1.635 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C=O
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
chave InChI
NDOPHXWIAZIXPR-ZFJHNFROSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3