Documentos Principais
707171
Sigma-Aldrich
(1R,4R)-2,5-Diphenylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H18
Número CAS:
Peso molecular:
258.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]22/D −34.0°, c = 0.5 in chloroform
pf
71-77 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1C[C@@H]2C=C([C@H]1C=C2c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-15(8-4-1)19-13-18-12-11-17(19)14-20(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,13-14,17-18H,11-12H2/t17-,18-/m1/s1
chave InChI
BDYBOFJAEBJDMI-QZTJIDSGSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)