Documentos Principais
706930
Sigma-Aldrich
S-(11-Bromoundecyl) thioacetate
Sinônimo(s):
Thioacetic acid S-(11-bromoundecyl) ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 777,00
R$ 777,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 777,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H25BrOS
Número CAS:
Peso molecular:
309.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 777,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.496
densidade
0.500 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)SCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C13H25BrOS/c1-13(15)16-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-14/h2-12H2,1H3
chave InChI
JEDBIVNXPYJQIU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Oriol Penon et al.
Journal of colloid and interface science, 496, 100-110 (2017-02-20)
Photodynamic therapy (PDT) is a treatment of cancer by which tumour cells are destroyed using reactive oxygen species produced by photosensitizers following activation with visible or near infrared light. Successful PDT depends on the solubility and the targeting ability of
Protocolos
Hydrolyzing agents deprotect protected thiol derivatives, obtaining unstable free thiols during complex compound synthesis for self-assembled monolayers.