Documentos Principais
706507
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 1.037,00
R$ 1.037,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 1.037,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H4MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
237.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.037,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65-67 °C/760 mmHg
densidade
0.952 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C10H13.BrH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h5-8H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)