Documentos Principais
706337
Sigma-Aldrich
Caffeic acid-13C9
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
3,4-Dihydroxycinnamic acid-13C9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C9H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
189.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
powder
peso molecular
189.00 by atom % calculation
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
211-213 °C (dec.)
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]\[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c](O)[13cH]1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
chave InChI
QAIPRVGONGVQAS-RJKLISAOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)