70590
4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
technical, ~70% (T)
Sinônimo(s):
1-Naphthol-4-sulfonic acid sodium salt, Sodium 4-hydroxy-1-naphthalenesulfonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
~70% (T)
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O4S.Na/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
IAAKNVCARVEIFS-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3