Key Documents
704571
Sigma-Aldrich
Bis(8-hydroxy-2-methylquinoline)-(4-phenylphenoxy)aluminum
95%
Sinônimo(s):
BAlq
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H25AlN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
512.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
forma
powder
pf
207-214 °C
λmax
259 nm
fluorescência
λem 334, 477 nm in THF
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/CuPc/NPD/CBP:Firpic (6%)/BAlq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 4.5 %
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2cccc(O[Al](Oc3ccc(cc3)-c4ccccc4)Oc5cccc6ccc(C)nc56)c2n1
InChI
1S/C12H10O.2C10H9NO.Al/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10;2*1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7;/h1-9,13H;2*2-6,12H,1H3;/q;;;+3/p-3
chave InChI
UFVXQDWNSAGPHN-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Electron Transport Layer (ETL) material
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Recent progress of molecular organic electroluminescent materials and devices
Hung, L.S.; et al.
Materials Science & Engineering. R, Reports : A Review Journal, 39, 143 - 222 (2002)