444561
Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
8-Hydroxyquinoline aluminum salt, Alq3, Aluminum 8-hydroxyquinolinate, Aluminum oxinate, Tris-(8-hydroxyquinolinato)aluminum
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
Energia orbital
LUMO -3.3 eV
LUMO 3.3 eV
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
- Color: green
- Max. Luminance: 20000 Cd/m2
- Max. EQE: 1.2 %
- Turn-On Voltage: 2.8 V
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
- Color: green
- Max. Luminance: 100000 Cd/m2
- Max. EQE: 8 %
- Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
- Color: red
- Max. Luminance: 24529 Cd/m2
- Max. EQE: 17 %
- Turn-On Voltage: 2.7 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
- Color: green
- Max. Luminance: 207839 Cd/m2
- Max. EQE: 21.6 %
- Turn-On Voltage: 2.1 V
ITO/m-MTDATA/NPD/TTPhPhB/Alq3/LiF/Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 9100 Cd/m2
- Max. EQE: 2.5 %
- Turn-On Voltage: 3.2 V
cadeia de caracteres SMILES
O([Al](Oc1cccc2cccnc12)Oc3cccc4cccnc34)c5cccc6cccnc56
InChI
1S/3C9H7NO.Al/c3*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h3*1-6,11H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
TVIVIEFSHFOWTE-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Semiconductor Laser Materials
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Conteúdo relacionado
A eletrônica orgânica utiliza condutores e semicondutores orgânicos para aplicações em dispositivos fotovoltaicos, diodos orgânicos emissores de luz e transistores orgânicos de efeito de campo.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.