703591
Ethylmagnesium bromide solution
3.4 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinônimo(s):
Bromoethylmagnesium
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
3.4 M in 2-methyltetrahydrofuran
40 % (w/w)
densidade
1.142 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
CC[Mg]Br
InChI
1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.