Documentos
702978
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
226.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
powder
pf
182-187 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
chave InChI
QJJKUQVSSJSXLJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3