Documentos
723541
Sigma-Aldrich
Potassium (4-vinylphenyl)trifluoroborate
96%
Sinônimo(s):
Potassium 4-ethenylphenyltrifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BF3K
Número CAS:
Peso molecular:
210.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pf
269-274 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7BF3.K/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12;/h2-6H,1H2;/q-1;+1
chave InChI
HNOYWVVIZWIBQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3