Ensaio
95%
pf
38-44 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-6-5-7(9(11)12-2)3-4-8(6)10/h3-5H,1-2H3
chave InChI
GTZTYNPAPQKIIR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- 4-bromo-3-vinylbenzoic acid[1]
- 4-bromo-3-(methylphenyl)methanol
- methyl (E)-4-bromo-3-[(phenylmethoxyimino)methyl]benzoate
It may be used as a starting material in the total synthesis of (-)-martinellic acid.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?