Documentos Principais
702560
Sigma-Aldrich
Glycyl-glycine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2-(2-aminoacetamido)acetic acid-15N2
About This Item
Fórmula linear:
15NH2CH2CO15NHCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
134.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
peso molecular
134.07 by atom % calculation
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
pf
262-264 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]CC(=O)[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i5+1,6+1
chave InChI
YMAWOPBAYDPSLA-MPOCSFTDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)