698865
Sodium aluminum hydride solution
1 M in THF
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1 M in THF
densidade
0.905 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Na.4H/q-1;+1;;;;
chave InChI
MNYCIYRTKITUKR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)