Documentos Principais
645168
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) chloride
powder, ≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
Sinônimo(s):
Tungsten hexachloride
About This Item
Fórmula linear:
WCl6
Número CAS:
Peso molecular:
396.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
pressão de vapor
43 mmHg ( 215 °C)
Ensaio
≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
Formulário
powder
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
347 °C (lit.)
pf
275 °C (lit.)
densidade
3.52 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
chave InChI
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Chongshen Guo et al.
Biomaterials, 52, 407-416 (2015-03-31)
Photothermal ablation (PTA) therapy has been viewed as an invasive option for cancer therapy with minimal deconstruction of healthy tissues. In this study, a potent candidate of (NH4)xWO3 nanocube was developed for PTA treatment of metastatic breast cancer in the
Tobias Fält et al.
Journal of computer assisted tomography, 39(6), 975-980 (2015-08-22)
The aim of this study was to determine the potential of different high-Z elements to act as contrast media (CMs) alongside iodine (I) in dual-CM, dual-energy (DE) computed tomography examinations. Gadolinium (Gd), tantalum (Ta), wolfram (W), gold (Au), and bismuth