The 250 gram size is packaged in a single bag that is placed in a 1 gallon can. The 50 gram and 10 gram sizes are packaged in single amber glass bottles that are placed in an over pack can.
62420
Lithium aluminum hydride
≥97.0% (gas-volumetric)
Sinônimo(s):
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
Ensaio
≥97.0% (gas-volumetric)
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
125 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
chave InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
Is the entirety of the reagent in a single bag or is it portioned somehow?
1 answer-