Documentos Principais
69874
Sigma-Aldrich
Molybdenum(VI) fluoride
≥99.9%
Sinônimo(s):
Hexafluoromolybdenum, Molybdenum hexafluoride
About This Item
Fórmula linear:
MoF6
Número CAS:
Peso molecular:
209.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.9%
p.e.
37 °C (lit.)
pf
17.5 °C (lit.)
densidade
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Mo](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Mo/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
chave InChI
RLCOZMCCEKDUPY-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)