Documentos Principais
383198
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) dichloride dioxide
99%
Sinônimo(s):
Tungsten(VI) oxychloride, Wolfram(VI) dichloride dioxide
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.249,00
R$ 1.249,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.249,00
About This Item
Fórmula linear:
WCl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
286.74
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.249,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
Cl[W](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.2O.W/h2*1H;;;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
RJNBTFHJYBHWCU-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)