Documentos
698245
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldichlorophosphine
95%
Sinônimo(s):
Cyclohexylphosphonous dichloride, Cyclohexylphosphorus dichloride, Dichlorocyclohexylphosphin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11Cl2P
Número CAS:
Peso molecular:
185.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.528
densidade
1.204 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
ClP(Cl)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
chave InChI
MJEQIIGWDHUZJW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
153.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
67.2 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter