Documentos Principais
697958
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-3,5-hexanedione
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC(O)CH2C(O)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.460
densidade
0.912 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(9)5-7(10)8(2,3)4/h5H2,1-4H3
chave InChI
LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
51.7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)