Documentos Principais
697664
Sigma-Aldrich
(3-Bromophenyl)sulfur pentafluoride
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrF5S
Número CAS:
Peso molecular:
283.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.480
densidade
1.831 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FS(F)(F)(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF5S/c7-5-2-1-3-6(4-5)13(8,9,10,11)12/h1-4H
chave InChI
QRPMKEUTGAXKSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
87.8 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)