Documentos
A4380
Sigma-Aldrich
Ammonium biborate tetrahydrate
98.9-101.2% B2O3 basis
Sinônimo(s):
Ammonium tetraborate tetrahydrate
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
263.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98.9-101.2% B2O3 basis
forma
powder
pH
~8.8 ( in solution, over a wide range of concentrations)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
chave InChI
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Determination of nucleation kinetics of ammonium biborate tetrahydrate: This study focuses on the metastable zone widths (MZW) of ammonium biborate tetrahydrate, both in its pure state and in the presence of impurities, providing insights into its crystallization kinetics and stability (O Sahin et al., 2014).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3