Documentos Principais
697591
Sigma-Aldrich
(R,R)-ANDEN-Phenyl Trost Ligand
technical grade
Sinônimo(s):
(+)-(11R,12R)Bis[2′-(diphenylphosphino)benzamido]-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene, (11R,12R)-N,N′-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diyl)bis[2-(diphenylphosphino)]benzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H42N2O2P2
Número CAS:
Peso molecular:
812.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D -100°, c = 1 in chloroform
pf
125-130 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N[C@H]1[C@H](NC(=O)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]5c6ccccc6[C@@H]1c7ccccc57)c8ccccc8P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C54H42N2O2P2/c57-53(45-33-17-19-35-47(45)59(37-21-5-1-6-22-37)38-23-7-2-8-24-38)55-51-49-41-29-13-15-31-43(41)50(44-32-16-14-30-42(44)49)52(51)56-54(58)46-34-18-20-36-48(46)60(39-25-9-3-10-26-39)40-27-11-4-12-28-40/h1-36,49-52H,(H,55,57)(H,56,58)/t49-,50+,51-,52-/m1/s1
chave InChI
BEKZNCOFLFMFHP-HRHVFIINSA-N
Aplicação
Asymmetric allylic alkylation ligand.[1][2][3][4]
Catalyst involved in asymmetric allylic alkylations
Informações legais
Sold in collaboration with Dr. Reddy′s Laboratories for research purposes only. US Patent 5739396 applies.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Trost, B.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 124, 11616-11616 (2004)
Asymmetric Transition Metal-Catalyzed Allylic Alkylations.
Barry M. Trost et al.
Chemical reviews, 96(1), 395-422 (1996-02-01)
Asymmetric transition-metal-catalyzed allylic alkylations: applications in total synthesis.
Barry M Trost et al.
Chemical reviews, 103(8), 2921-2944 (2003-08-14)
Trost, B.M. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)