Documentos Principais
697583
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(2-Amino-1-phenylpropyl)diphenylphosphine
kanata purity
Sinônimo(s):
(1S,2S)-(2-Diphenylphosphino)-1-methyl-2-phenylethylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H22NP
Número CAS:
Peso molecular:
319.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +116°, c = 0.5 in chloroform
pf
100-105 °C
grupo funcional
amine
phenyl
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)[C@@H](P(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22NP/c1-17(22)21(18-11-5-2-6-12-18)23(19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21H,22H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
chave InChI
JWZAIGGNEGTDMG-LAUBAEHRSA-N
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
An increased interest in aminophosphine type ligands used for asymmetric synthesis has been witnessed. This growth in popularity of aminophosphine ligands in asymmetric synthesis is in part due to the growing number of convenient synthetic pathways leading to useful ligand sets.