Documentos Principais
697354
Sigma-Aldrich
(Rp)-1-[(1S)-(1-Aminoethyl)]-2-(diphenylphosphino)ferrocene
97%
Sinônimo(s):
(Rp)-1-(1S)-[(2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethanamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H24FeNP
Número CAS:
Peso molecular:
413.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
131-135 °C
grupo funcional
amine
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H](N)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C19H19NP.C5H5.Fe/c1-15(20)18-13-8-14-19(18)21(16-9-4-2-5-10-16)17-11-6-3-7-12-17;1-2-4-5-3-1;/h2-15H,20H2,1H3;1-5H;/t15-;;/m0../s1
chave InChI
DRBVPPSGNFMTKZ-CKUXDGONSA-N
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
An increased interest in aminophosphine type ligands used for asymmetric synthesis has been witnessed. This growth in popularity of aminophosphine ligands in asymmetric synthesis is in part due to the growing number of convenient synthetic pathways leading to useful ligand sets.