Documentos
687561
Sigma-Aldrich
(Rp)-2-(tert-Butylthio)-1-(diphenylphosphino)ferrocene
98%
Sinônimo(s):
(1S)-1-(tert-Butylthio)-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (R)-FeSulPhos
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H27FePS
Número CAS:
Peso molecular:
458.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
146-149 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)S[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22PS.C5H5.Fe/c1-21(2,3)23-20-16-10-15-19(20)22(17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18;1-2-4-5-3-1;/h4-16H,1-3H3;1-5H;
chave InChI
IHULVPNADBGKMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Enantioselective allylic substitution, enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3