495344
Poly(3-decylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw ~42,000, average Mn ~30,000
Sinônimo(s):
P3DT, P3DT-RR
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mn ~30,000
average Mw ~42,000
cor
black
fluorescência
λex 441 nm; λem 567 nm in chloroform
cadeia de caracteres SMILES
[s]1cc(cc1)CCCCCCCCCC
chave InChI
JAYBIBLZTQMCAY-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.