Documentos Principais
696552
Sigma-Aldrich
9-Phenanthracenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
Phenanthracene-9-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11BO2
Número CAS:
Peso molecular:
222.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
165-170 °C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H11BO2/c16-15(17)14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9,16-17H
chave InChI
JCDAUYWOHOLVMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
May contain varying amounts of anhydride
Reactant involved in the synthesis of:
  • Large polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
  • Electron rich benzo[g,h,i]perylenes
  • FLAP protein inhibitors as antiinflammatory agents
  • Aminoisoquinolinones as PARP-2 selective inhibitors
Reactant involved in homocoupling reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)