480134
2-Naphthylboronic acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
2-Naphthaleneboronic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0%
pf
269-275 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,12-13H
chave InChI
KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3