Documentos Principais
696056
Sigma-Aldrich
Iodoethane-13C2,d5
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Ethyl-13C2,15N iodide
About This Item
Fórmula linear:
13CD313CD2I
Peso molecular:
162.98
Código UNSPSC:
12352108
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
69-73 °C (lit.)
pf
-108 °C (lit.)
densidade
2.036 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
I[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[2H]
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)