Documentos Principais
695920
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl(ethyl)phosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H27P
Número CAS:
Peso molecular:
226.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.518
densidade
0.945 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CCP(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H27P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h13-14H,2-12H2,1H3
chave InChI
DPOGTJDEMBEUSH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for synthesis of lactones
Reactant for hydrogen bonding with benzyl alcohol
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)