Documentos Principais
695386
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
219.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
99-103 °C
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10ClNO/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,14H2
chave InChI
YTISFYMPVILQRL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)