Merck
Pular para
17455
tert-Butyl α-bromoisobutyrate
≥98.0%
Sinônimo(s):
tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropionate
para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
100 mL
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 613,00
Sobre este item
Fórmula linear:
(CH3)2CBrCOOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
223.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-924-7
Beilstein/REAXYS Number:
1905654
MDL number:
Assay:
≥98.0%
R$ 613,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.436
density
1.196 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-7(2,3)11-6(10)8(4,5)9/h1-5H3
InChI key
IGVNJALYNQVQIT-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl α-bromoisobutyrate was used as an initiator in the atom transfer radical polymerisation (ATRP) of 2-(acetoacetoxy)ethyl methacrylate (AEMA)[1].
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
17457E1440383062
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.196 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.399 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.052 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.436
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.446
functional group
bromo, ester
functional group
bromo, ester
functional group
-
functional group
ester, ether, hydroxyl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)