Documentos
S51870
2',2''-(2,2'-OXYBIS(ETHANE-2,1-DIYL)BIS(OXY))BIS(2-(BENZHYDRYLOXY)-1,1'-BINAPHTHYL)
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C70H54O5
Número CAS:
Peso molecular:
975.208
Número MDL:
Outras notas