Documentos
695165
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-dimethylphenyl)chlorophosphine
Sinônimo(s):
Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphinous chloride, Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18ClP
Número CAS:
Peso molecular:
276.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.606
densidade
1.102 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)P(Cl)c2cc(C)cc(C)c2
InChI
1S/C16H18ClP/c1-11-5-12(2)8-15(7-11)18(17)16-9-13(3)6-14(4)10-16/h5-10H,1-4H3
chave InChI
FCEBDAANWYNQMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Edward Ocansey et al.
Frontiers in chemistry, 8, 591353-591353 (2020-12-12)
A rise in atmospheric CO2 levels, following years of burning fossil fuels, has brought about increase in global temperatures and climate change due to the greenhouse effect. As such, recent efforts in addressing this problem have been directed to the